ENAH93E74AA1
Enamine
6-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)picolinic acid
Inchi Code
1S/C22H18N2O4/c25-21(26)20-11-5-6-14(24-20)12-23-22(27)28-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19H,12-13H2,(H,23,27)(H,25,26)
Clave InChI
ZGHWVGSPACDKGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621359
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621359
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)