Merck
ENAH93E74A82
Enamine
2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
362,20 €
1 G
485,70 €
2.5 G
908,20 €
5 G
1322,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-18810761-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
362,20 €
1 G
485,70 €
2.5 G
908,20 €
5 G
1322,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-18810761-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O6/c11-4-6(10(15)16)1-5-2-7(12(17)18)9(14)8(13)3-5/h1-3,13-14H,(H,15,16)/b6-1-
Clave InChI
XDDDOLQEZBJWFZ-BHQIHCQQSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18810761
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18810761
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)