Merck
ENAH93E74A3B
Enamine
2-{5-[(3-bromophenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl}acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-56178-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
358.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-56178-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[(5Z)-5-(3-bromobenzylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H8BrNO3S2/c13-8-3-1-2-7(4-8)5-9-11(17)14(6-10(15)16)12(18)19-9/h1-5H,6H2,(H,15,16)/b9-5-
Clave InChI
GRUJFJUZJHYCKW-UITAMQMPSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56178
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56178
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)