Merck
ENAH93E744E2
Enamine
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
189,80 €
250 MG
271,70 €
500 MG
427,70 €
1 G
548,60 €
2.5 G
715,00 €
5 G
990,60 €
10 G
1543,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6774757-100MG
189,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
189,80 €
250 MG
271,70 €
500 MG
427,70 €
1 G
548,60 €
2.5 G
715,00 €
5 G
990,60 €
10 G
1543,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
326.92
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6774757-100MG
189,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
80-81
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clave InChI
VYKYVFPHGKLLDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757
Melting Point
80-81
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)