Merck
ENAH93E7416A
Enamine
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
265,20 €
1 G
340,60 €
2.5 G
520,00 €
5 G
817,70 €
10 G
1414,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-316789-100MG
118,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
265,20 €
1 G
340,60 €
2.5 G
520,00 €
5 G
817,70 €
10 G
1414,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-316789-100MG
118,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Clave InChI
DERCSYDJGONUOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316789
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316789
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)