Merck
ENAH93E7414B
Enamine
(3,4,5-trifluorophenyl)thiourea
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
10 G
2854,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8072640-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
10 G
2854,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8072640-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(3,4,5-trifluorophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C7H5F3N2S/c8-4-1-3(12-7(11)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H3,11,12,13)
Clave InChI
PNGMYMPMZIKWEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8072640
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8072640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)