Merck
ENAH93E740D3
Enamine
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-1-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1433,90 €
1 G
1839,50 €
2.5 G
3604,90 €
5 G
5333,90 €
10 G
7910,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8218808-50MG
427,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1433,90 €
1 G
1839,50 €
2.5 G
3604,90 €
5 G
5333,90 €
10 G
7910,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8218808-50MG
427,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-1-3-8-7(9)4-2-6-11-10(8)13/h1,3,5,12H,2,4,6H2,(H,11,13)
Clave InChI
CJBFWSVEPRTOCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8218808
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8218808
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)