Merck
ENAH93E73EF5
Enamine
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
378,30 €
100 MG
564,20 €
250 MG
804,70 €
500 MG
1270,10 €
1 G
1627,60 €
2.5 G
3188,90 €
5 G
4719,00 €
10 G
6996,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26678833-50MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
378,30 €
100 MG
564,20 €
250 MG
804,70 €
500 MG
1270,10 €
1 G
1627,60 €
2.5 G
3188,90 €
5 G
4719,00 €
10 G
6996,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26678833-50MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11FN2O.ClH/c9-8-6(2-1-3-11-8)4-7(10)5-12;/h1-3,7,12H,4-5,10H2;1H
Clave InChI
RJTCVPGNGVTZSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)