Merck
ENAH90823717
Enamine
3-(2-methylpropyl)azetidin-3-ol; trifluoroacetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
5 G
3331,90 €
10 G
4942,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7540322-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
5 G
3331,90 €
10 G
4942,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7540322-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-isobutylazetidin-3-ol 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H15NO.C2HF3O2/c1-6(2)3-7(9)4-8-5-7;3-2(4,5)1(6)7/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;(H,6,7)
Clave InChI
AMRUUJCUBVCNPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540322
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540322
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)