ENAH908234C7
Enamine
4-fluoro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7436944-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7436944-100MG
318,50 €
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzo[d]oxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN2O/c1-4-11-8-6(9)2-5(10)3-7(8)12-4/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
FCYIOJFFULKXCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)