ENAH90823385
Enamine
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-1'-carboxamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7535035-50MG
476,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7535035-50MG
476,60 €
Iupac Name
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-1'-carboxamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c14-12(16)15-6-5-13(9-15)7-10-3-1-2-4-11(10)8-13/h1-4H,5-9H2,(H2,14,16)
Clave InChI
OSXWNAJQSBNUCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)