ENAH90823014
Enamine
pentane-2,4-diamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2983448-50MG
349,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2983448-50MG
349,70 €
Iupac Name
2,4-pentanediamine
Inchi Code
1S/C5H14N2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
JGQDLMSXMOGEMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2983448
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)