ENAH90822F2B
Enamine
3-isocyanato-1-methanesulfonylpiperidine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-271421-100MG
363,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-271421-100MG
363,50 €
Iupac Name
3-isocyanato-1-(methylsulfonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C7H12N2O3S/c1-13(11,12)9-4-2-3-7(5-9)8-6-10/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
NPFLSIYJJZEHNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271421
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)