Merck
ENAH90822EF9
Enamine
tert-butyl 2-(3,5-dioxothiomorpholin-2-yl)acetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6748527-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6748527-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2-(3,5-dioxothiomorpholin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15NO4S/c1-10(2,3)15-8(13)4-6-9(14)11-7(12)5-16-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12,14)
Clave InChI
DJKMEKURCWDTDC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748527
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748527
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)