ENAH90822BF3
Enamine
2-methylpyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7539309-100MG
161,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7539309-100MG
161,20 €
Iupac Name
2-methylpyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-7(8(12)13)6-3-2-4-9-11(6)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
XDQNHPWJUJTRMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539309
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)