ENAH90822796
Enamine
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7504650-50MG
713,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7504650-50MG
713,20 €
Iupac Name
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-6-4(1-2-10-6)3-11-7(5)9/h1-3,10H
Clave InChI
VKURKVIJOJHJOI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504650
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)