ENAH908226FF
Enamine
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2948047-100MG
391,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2948047-100MG
391,30 €
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrIO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
XMWZVLARPQXKRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)