Merck
ENAH90822034
Enamine
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7541568-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7541568-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-6-7-11(12(16)18-5)10-8-15(9-10)13(17)19-14(2,3)4/h1,10-11H,7-9H2,2-5H3
Clave InChI
IUNIRIQUHZIONQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541568
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541568
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)