ENAH90821FCD
Enamine
1-(4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7544461-50MG
412,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7544461-50MG
412,10 €
Iupac Name
(1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-3-6-5-9-10(2)7(6)4-8;;/h3,5H,1,4,8H2,2H3;2*1H
Clave InChI
ZJDHEKQAYZKCFZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544461
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)