Merck
ENAH90821F90
Enamine
{5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl}methanol hydrobromide
Seleccione un Tamaño
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1406,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7544051-50MG
419,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1406,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7544051-50MG
419,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-yl)methanol hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H10N2O.BrH/c10-5-6-1-3-9-4-2-8-7(6)9;/h2,4,6,10H,1,3,5H2;1H
Clave InChI
NBXYSBNVOZCASV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544051
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)