ENAH65927B0A
Enamine
(5,5-dimethyloxolan-2-yl)methanamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156014-100MG
444,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156014-100MG
444,10 €
Iupac Name
(5,5-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(2)4-3-6(5-8)9-7/h6H,3-5,8H2,1-2H3
Clave InChI
DSYSNXJLIPLUNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156014
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)