ENAH65927963
Enamine
1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7414759-100MG
68,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7414759-100MG
68,40 €
mp
77-82
Iupac Name
1-nitro-2-(phenylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clave InChI
ZPWNCSAEXUDWTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7414759
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)