ENAH65927943
Enamine
sodium tetramethoxyboranuide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7471153-100MG
436,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7471153-100MG
436,30 €
mp
253-258
Iupac Name
sodium tetramethoxyborate
Inchi Code
1S/C4H12BO4.Na/c1-6-5(7-2,8-3)9-4;/h1-4H3;/q-1;+1
Clave InChI
FKQWXHUCWQCDQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471153
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)