Merck
ENAH65927687
Enamine
2-{bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl}ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7465878-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7465878-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-5-4-7-2-1-3-8-6-9(7)8;/h7-9H,1-6,10H2;1H
Clave InChI
JHCZAOFTVBDXCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)