Merck
ENAH6592764B
Enamine
lithium(1+) ion 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
377,80 €
100 MG
541,60 €
250 MG
752,20 €
500 MG
1161,70 €
1 G
1477,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7447945-50MG
377,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
377,80 €
100 MG
541,60 €
250 MG
752,20 €
500 MG
1161,70 €
1 G
1477,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7447945-50MG
377,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
lithium 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.Li/c1-3-8-6(10-9-3)4-2-5(4)7(11)12;/h4-5H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWBWDSZTPAIDEI-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447945
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447945
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)