Merck
ENAH659275F1
Enamine
tert-butyl N-[(5,5-difluoro-2-oxocyclohexyl)methyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((5,5-difluoro-2-oxocyclohexyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H19F2NO3/c1-11(2,3)18-10(17)15-7-8-6-12(13,14)5-4-9(8)16/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,15,17)
Clave InChI
DCPGIESJZHXTJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494142
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)