Merck
ENAH6591F826
Enamine
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7445303-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7445303-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-9-5-7-13(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)12(15)16;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
WLUCOKWXKODJMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445303
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445303
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)