Merck
ENAH6591F80E
Enamine
(3S)-1-methylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
311,50 €
500 MG
466,20 €
1 G
584,50 €
2.5 G
990,10 €
5 G
1666,10 €
10 G
2542,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7417289-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
311,50 €
500 MG
466,20 €
1 G
584,50 €
2.5 G
990,10 €
5 G
1666,10 €
10 G
2542,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7417289-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(S)-1-methylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7-3-2-5(4-7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
JFWLEGORBDKYIG-JEDNCBNOSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417289
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)