ENAH65919A54
Enamine
(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7441124-100MG
196,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7441124-100MG
196,30 €
Iupac Name
(2E)-3-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-amine
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H,7,11H2/b2-1+
Clave InChI
DNQXUQBOJXVGEJ-OWOJBTEDSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441124
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)