Merck
ENAH65919A4B
Enamine
methyl (2E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
Seleccione un Tamaño
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1064,20 €
1 G
1352,80 €
2.5 G
2608,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7471087-50MG
349,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1064,20 €
1 G
1352,80 €
2.5 G
2608,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.14
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7471087-50MG
349,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl (E)-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)but-2-enoate
Inchi Code
1S/C7H9F3O3/c1-12-6(11)3-2-4-13-5-7(8,9)10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
NPHAQDSRNXIXHZ-NSCUHMNNSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471087
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)