Merck
ENAH659198E8
Enamine
2-amino-4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7460641-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7460641-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3O2.ClH/c14-12(13(17)18)7-6-10-8-15-16(9-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,12H,6-7,14H2,(H,17,18);1H
Clave InChI
INTYKPUECOOJCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460641
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460641
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)