ENAH581687D6
Enamine
8-bromo-5-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7464323-100MG
660,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7464323-100MG
660,40 €
Iupac Name
8-bromo-5-chloroimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-1-2-7(9)11-4-10-3-6(5)11/h1-4H
Clave InChI
LOLLNLWWRVQKEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)