Merck
ENAH58168789
Enamine
3-chloro-N-methyl-2-nitroaniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
10 G
2854,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7431596-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
10 G
2854,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7431596-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-chloro-N-methyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-9-6-4-2-3-5(8)7(6)10(11)12/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
ZMBXPFROSLWNDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431596
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)