ENAH58168537
Enamine
rac-(1R,2S,5S)-5-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7461147-100MG
423,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7461147-100MG
423,30 €
Iupac Name
(1R,2S,5S)-5-isopropylbicyclo[3.1.0]hexan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-6(2)9-4-3-8(10)7(9)5-9;/h6-8H,3-5,10H2,1-2H3;1H/t7-,8-,9-;/m0./s1
Clave InChI
MPVNPOJKXCMCEM-YWUTZLAHSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461147
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)