Merck
ENAH58168508
Enamine
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Seleccione un Tamaño
100 μG
$448.92
$448.92
Precio de catálogo$522.00Ahorre 14 %
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB04901
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$448.92
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.12
Número MDL:
$448.92
Precio de catálogo$522.00Ahorre 14 %
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB04901
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
Clave InChI
GIUDKRCZXUCQQT-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
SAB5200988SAB5200888SAB5200904
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)