Merck
ENAH5802F395
Enamine
3-(2-phenylethyl)azetidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.71
Número MDL:
Iupac Name
3-phenethylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)6-7-11-8-12-9-11;/h1-5,11-12H,6-9H2;1H
Clave InChI
VLLUGCZJSXSXGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215608
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215608