Merck
ENAH5802F25E
Enamine
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
423,30 €
100 MG
609,20 €
250 MG
849,70 €
500 MG
1315,10 €
1 G
1672,60 €
2.5 G
3233,90 €
5 G
4764,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7430774-50MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
423,30 €
100 MG
609,20 €
250 MG
849,70 €
500 MG
1315,10 €
1 G
1672,60 €
2.5 G
3233,90 €
5 G
4764,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7430774-50MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-4-5-9(14-8)10(12)11(2)6-3-7-13-11;/h4-5,10H,3,6-7,12H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ANINKXFJZKENRL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)