Merck
ENAH5802F24B
Enamine
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7439020-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1272,70 €
2.5 G
2493,40 €
5 G
3690,70 €
10 G
5474,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7439020-50MG
296,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.2ClH/c1-2-9-3-4-10(6-12(9)14-5-1)15-11-7-13-8-11;;/h1-6,11,13H,7-8H2;2*1H
Clave InChI
KANILWZMFUDAMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)