Merck
ENAH5802F1BC
Enamine
5-benzyl-1,2-oxazol-4-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1095,90 €
2.5 G
2147,60 €
5 G
3177,20 €
10 G
4713,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7441900-100MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1095,90 €
2.5 G
2147,60 €
5 G
3177,20 €
10 G
4713,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7441900-100MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-benzylisoxazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O.ClH/c11-9-7-12-13-10(9)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7H,6,11H2;1H
Clave InChI
LJJCCBOTVZERHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441900
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441900
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)