Merck
ENAH5802F1B4
Enamine
3-methyl-1-(piperidin-1-yl)butan-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1592,50 €
5 G
2356,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7425244-100MG
282,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1592,50 €
5 G
2356,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7425244-100MG
282,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methyl-1-(1-piperidinylmethyl)propylamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-9(2)10(11)8-12-6-4-3-5-7-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
Clave InChI
AEBCFQAXYZSMIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425244
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)