Merck
ENAH5802F081
Enamine
3-{[2-(carboxymethoxy)phenyl]methylidene}-1H,2H,3H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
375.38
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(Z)-3-(2-(carboxymethoxy)benzylidene)-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H17NO5/c24-19(25)12-28-18-8-4-1-5-13(18)11-14-9-10-16-20(22(26)27)15-6-2-3-7-17(15)23-21(14)16/h1-8,11H,9-10,12H2,(H,24,25)(H,26,27)/b14-11-
Clave InChI
KMYUIROGSMBLNN-KAMYIIQDSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00899
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00899