ENAH5802EF61
Enamine
7lambda6-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4,7,7-tetrone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5084016-100MG
217,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5084016-100MG
217,90 €
Iupac Name
7-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione 7,7-dioxide
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S/c10-5-7(9-6(11)8-5)2-1-3-14(12,13)4-7/h1-4H2,(H2,8,9,10,11)
Clave InChI
IXAVCDGXOSIGJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)