ENAH5802EF4F
Enamine
2-{3-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}pyridine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435163-100MG
295,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435163-100MG
295,10 €
Iupac Name
3-methyl-6-(2-pyridinyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11-13-10(6-14(8)11)9-4-2-3-5-12-9/h2-7H,1H3
Clave InChI
QVQLRIDRLKDYCF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)