Merck
ENAH5802EE98
Enamine
methyl 5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7355743-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7355743-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-13-8(12)6-5-9-7-3-2-4-10-11(6)7/h5,10H,2-4H2,1H3
Clave InChI
PHCLCNUBXHIGDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)