Merck
ENAH5802ED65
Enamine
sodium but-3-ene-1-sulfinate
Seleccione un Tamaño
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5049438-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5049438-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
sodium but-3-ene-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H8O2S.Na/c1-2-3-4-7(5)6;/h2H,1,3-4H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
KZBYHJIYOBPGLB-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5049438
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5049438
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)