Merck
ENAH5802ED1C
Enamine
tert-butyl N-[(1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7426648-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7426648-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl ((1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-
Clave InChI
CGRMLTVZKMRNRN-KYZUINATSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)