Merck
ENAH5802ECEC
Enamine
3-(azepan-1-yl)propanenitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
59,80 €
250 MG
85,80 €
500 MG
136,50 €
1 G
174,20 €
2.5 G
262,60 €
5 G
409,50 €
10 G
587,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-173913-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
59,80 €
250 MG
85,80 €
500 MG
136,50 €
1 G
174,20 €
2.5 G
262,60 €
5 G
409,50 €
10 G
587,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-173913-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H16N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-5,7-9H2
Clave InChI
GDQLRKPUJAWNNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)