Merck
ENAH5802EBDD
Enamine
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
391,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7437565-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
391,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7437565-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-10(15)5-8-13(14)6-4-7-13/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
DHEKPBPJLHADKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437565
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437565
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)