ENAH5802EB78
Enamine
spiro[5.6]dodec-1-en-3-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7427791-50MG
361,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7427791-50MG
361,40 €
Iupac Name
spiro[5.6]dodec-1-en-3-one
Inchi Code
1S/C12H18O/c13-11-5-9-12(10-6-11)7-3-1-2-4-8-12/h5,9H,1-4,6-8,10H2
Clave InChI
RZRPUPUCOQSGKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427791
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)