ENAH5802EA88
Enamine
methyl 4,4-difluoro-1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7427490-100MG
416,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7427490-100MG
416,00 €
Iupac Name
methyl 4,4-difluoro-1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14F2O2/c1-8(7(12)13-2)3-5-9(10,11)6-4-8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
AKSHOCABCYYRSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427490
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)